1707114
USP
Uridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
uridine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Cytarabine
- Ribavirin Tablets
Risultati analitici
WGK 3