V900172
Magnesium acetate tetrahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1