Documenti fondamentali
1642358
USP
Sunitinib malate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (2S)-2-hydroxybutanedioic acid (1:1) salt, SU 011248, SU 11248, SU112248
Scegli un formato
200 MG
1.560,00 €
1.560,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
1.560,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27FN4O2 · C4H6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.560,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
sunitinib
Confezionamento
pkg of 200 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
InChI
1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Sunitinib malate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Azioni biochim/fisiol
Sunitinib malate is a receptor tyrosine kinase inhibitor, which targets VEGF-R1, VEGF-R2, VEGF-R3, PDGF-Rα, PDGF-Rβ, KIT, FLT3, CSF-1R, and RET. Sunitinib malate is an anticancer drug.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)