Vai a
SML2633
Sorafenib tosylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, BAY 43-9006 tosylate salt, BAY43-9006 tosylate salt, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-methylbenzenesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16ClF3N4O3·C7H8SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
637.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
43,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4cc(ncc4)C(=O)NC)Cl.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[H+]
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active kinase inhibitor that exerts anticancer efficacy via targeting Raf-1 (c-Raf), b-Raf, VEGFR-2 (Flk-1, KDR), VEGFR-3, PDGFR-β, Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) and RET.
Tosylate salt of the orally active kinase inhibitor Sorafenib (BAY 43-9006) that exerts broad-spectrum anticancer efficacy in vitro and in vivo via targeting b-Raf, c-Raf (Raf-1), as well as several receptor tyrosine kinases involved in neovascularization and tumor progression, including vascular endothelial growth factor receptors 2/3 (VEGFR-2/Flk-1/KDR, VEGFR-3), platelet-derived growth factor receptor-beta (PDGFR-β), Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) and RET.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1615876Y0002236Y0002224
Sorafenib Tosylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1615876
Sorafenib Tosylate
Sorafenib tosilate CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002224
Sorafenib tosilate
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to very dark brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorafenib tosylate
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)