Documenti fondamentali
SML1285
Sigma-Aldrich
Febuxostat
98.5-102.0% (dry basis), powder, xanthine oxidase inhibitor
Sinonimo/i:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, Adenuric, Atenuri, Uloric
Scegli un formato
1 G
232,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
232,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Febuxostat, 98.5-102.0%
Livello qualitativo
Saggio
98.5-102.0%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Febuxostat is a potent, non-purine compound, which inhibits the expression of cytokines/chemokines. It has also been reported to inhibit LPS-induced TNF-α, VCAM-1, MMP9 and MCP-1 expression.[1]
Azioni biochim/fisiol
Febuxostat is a potent non-purine xanithine oxidase inhibitor.
Febuxostat is a potent non-purine xanithine oxidase inhibitor. Febuxostat is used in urate lowering therapies (ULTs) for the treatment of gout.
Avvertenza
Freely soluble in N,N-dimethyl formamide, Soluble in dimethyl sulfoxide, sparingly soluble in ethanol or trichloromethane, slightly soluble in methanol, practically insoluble in water
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Yoshiro Tanaka et al.
Free radical biology & medicine, 162, 298-308 (2021-01-21)
Accumulating evidence suggests that high serum uric acid (UA) is associated with left ventricular (LV) dysfunction. Although xanthine oxidase (XO) activation is a critical regulatory mechanism of the terminal step in ATP and purine degradation, the pathophysiological role of cardiac
Johji Nomura et al.
PloS one, 8(9), e75527-e75527 (2013-10-03)
Excess reactive oxygen species (ROS) formation can trigger various pathological conditions such as inflammation, in which xanthine oxidase (XO) is one major enzymatic source of ROS. Although XO has been reported to play essential roles in inflammatory conditions, the molecular