Documenti fondamentali
Y0002090
Regorafenib monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide monohydrate
Scegli un formato
120 MG
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
120 MG
153,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15ClF4N4O3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.83
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
regorafenib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)F)Cl.O
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Lapatinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2259
Lapatinib
Everolimus ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2282
Everolimus
Nutlin-3a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0580
Nutlin-3a
Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0191
Crizotinib
AZD2461 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1858
AZD2461