1604803
USP
Ritonavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Tensione di vapore
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
Famiglia di API
ritonavir
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 200 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to tan
Solubilità
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Descrizione generale
Ritonavir belongs to the group of protease inhibitors that are widely used in combination with other drugs in the prevention of HIV. Its mode of action involves binding to the active site of the protease enzyme and preventing the further maturation of new viral particles.[1]
Applicazioni
- Ritonavir Capsules
- Ritonavir Tablets
- Ritonavir Oral Solution
- Lopinavir and Ritonavir Tablets
- Lopinavir and Ritonavir Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)