Documenti fondamentali
1589109
USP
Acido piruvico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αAcido -chetopropionico, Acido 2-ossoproprionico
About This Item
Formula condensata:
CH3COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.06
Beilstein:
506211
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)