P3350000
L-prolina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)