Documenti fondamentali
1419109
USP
Methoxy Polyethylene Glycol Aldehyde, 20kDa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
500 MG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
558,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)nC4H8O2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
20 kDa±2 kDa
Confezionamento
pkg of 500 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCOC)CCC=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h3H,2,4-6H2,1H3
PVMNWBRYHQDVIN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)