Documenti fondamentali
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
Scegli un formato
1 G
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
266,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG5K-Propionaldehyde, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)