1414058
USP
Methotrexate Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid hemihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methotrexate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H
WWFYKUISNIJHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3