M1000008
Methotrexate impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]methylamino}benzoic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methotrexate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[nH]1c2nc(n[c](c2nc(c1)CN(C)c3ccc(cc3)C(=O)O)=O)N
InChI
1S/C15H14N6O3/c1-21(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-17-12-11(18-9)13(22)20-15(16)19-12/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H3,16,17,19,20,22)
QHNLFEQJGRZKTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)