Y0000339
Formoterol for impurity I identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Formoterol fumarate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
formoterol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
OBRNDARFFFHCGE-WXXKFALUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)