Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 690,00 € |
Informazioni su questo articolo
690,00 €
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1296042
API family
glycopyrrolate
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
mp
146-151 °C
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard | description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form solid | form powder | form - | form liquid |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency traceable to USP 1296042 | agency - | agency USP | agency traceable to USP 1296100 |
| API family glycopyrrolate | API family - | API family glycopyrrolate | API family glycopyrrolate |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under αAcido α-ciclopentilmandelico
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?