PHR1581
Uracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000764
traceable to USP 1705753
Famiglia di API
uracil
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?