1265560
USP
Ethylhexyl triazone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) 4,4′-[(6-{[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)]dibenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethylhexyl triazone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)