Vai a
80038
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H615N3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.10
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1274M265932666
Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
Melamine
Melamine 99%
Sigma-Aldrich
M2659
Melamine
Melamine-13C3 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32666
Melamine-13C3
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine-(triamine-15N3)
flash_point_c
300 °C - closed cup
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
287476-11-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)