335673
1-Dodecyl-2-pyrrolidinone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
202-205 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C16H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16(17)18/h2-15H2,1H3
NJPQAIBZIHNJDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter