Documenti fondamentali
1225984
USP
Doxycycline Monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Doxycycline monohydrate
Scegli un formato
100 MG
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
402,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24N2O8 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxycycline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Doxycycline Monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxycycline
  • Doxycycline for Oral Suspension
Altre note
Sales restrictions may apply.
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Doxiciclina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3000000
Doxiciclina
USP
USP
1547007
Polymyxin B sulfate
Danofloxacin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33700
Danofloxacin
Penicillina G United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1502701
Penicillina G
Tetracycline 98.0-102.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
87128
Tetracycline