Documenti fondamentali
1204805
USP
Diloxanide furoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide 2-furoic acid ester
Scegli un formato
200 MG
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
321,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diloxanide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Diloxanide furoate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)