Documenti fondamentali
1188800
USP
Diclofenac sodico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diclofenac, Acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino]benzeneacetico
Scegli un formato
200 MG
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
414,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl2NNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diclofenac
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Diclofenac sodium is a sodium salt of diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It prevents the synthesis of prostaglandin involved in pain, inflammation, and fever by inhibiting the cyclooxygenase enzyme activity.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Diclofenac sodico standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Utilizzato inoltre per la preparazione di soluzioni standard per il ciclo acido, soluzioni standard, soluzioni madre standard, soluzioni di sensibilità, soluzioni per test di idoneità del sistema per saggi, analisi di impurezze, saggi di identificazione e test delle prestazioni mediante cromatografia liquida accoppiata ad un rivelatore UV secondo quanto prescritto dalle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) qui segnalate: 
  • Diclofenac sodico [1]
  • Diclofenac sodico compresse a rilascio ritardato  [2]
  • Diclofenac sodico compresse a rilascio prolungato [3]
  • Diclofenac sodico soluzione topica [4]
  • Diclofenac sodico e misoprostol compresse a rilascio ritardato [5]
Azioni biochim/fisiol
FANS e inibitore della ciclossigenasi (COX) di tipo standard. I metaboliti principali sono 4´-idrossidiclofenac e 5´-idrossidiclofenac. È stato usato come substrato selettivo per il CYP2C9.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
BP598
Diclofenac diethylamine
Acetaminofene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1003009
Acetaminofene
USP
USP
1379401
Meloxicam
Atropine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045009
Atropine sulfate
Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1350-1350 (2016)
Adaptation of a color reaction for spectrophotometric determination of diclofenac sodium and piroxicam in pure form and in pharmaceutical formulations
El-Didamony, AM and Amin, AS
Analytical Letters, 37(6), 1151-1162 (2004)
Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 1353-1353 (2023)
Diclofenac Sodium
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 1347-1347 (2020)
Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1348-1348 (2016)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf