287840
Diclofenac Sodium
A cell-permeable, non-selective cyclooxygenase inhibitor (IC₅₀ = 60 nM and 200 nM for ovine COX-1 and COX-2 respectively) and potent non-steroidal anti-inflammatory drug with analgesic activity.
Sinonimo/i:
Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic Acid, Na
Scegli un formato
57,40 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
57,40 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 3081
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Vietri, M., et al. 2000. Eur J. Clin. Pharmacol. 56, 81.
Merlos, M., et al. 1996. Inflamm. Res.45, 20.
Goa, K.L., and Chrisp, P. 1992. Drugs Aging 2, 473.
Kurowski, M., and Dunky, A. 1992. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol. 30, 479.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3