1174001
USP
Deoxycorticosterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11-Deoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 21-Acetoxyprogesterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione 21-acetate, Cortexone acetate, DOC acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
deoxycorticosterone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C2(4306)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3