Vai a
D7000
Deoxycorticosterone acetate
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), mineralocorticoid and glucocorticoid, powder
Sinonimo/i:
11-Deoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 21-Acetoxyprogesterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione 21-acetate, Cortexone acetate, DOC acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
636,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2520,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-275-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2570798
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Deoxycorticosterone acetate,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: insoluble, acetone: soluble (1 in 30), alcohol: soluble (1 in 50), chloroform: freely soluble, dioxane: slightly soluble, vegetable oils: slightly soluble
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChI key
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Deoxycorticosterone acetate is an endogenous neurosteroid found in brain and peripheral circulation, which is produced by progesterone. It is both a mineralocorticoid and a glucocorticoid. It is used to treat adrenocortical insufficiency or Addison′s disease. Deoxycorticosterone acetate improves insulin sensitivity. It acts as a precursor to glucocorticoid corticosterone and the GABAergic neuroactive steroid (3α,5α)-3,21-dihydroxypregnan-20-one.
Application
Deoxycorticosterone acetate has been used to induce hypertensive pregnancy. It has also been used to investigate the effect of low epicatechin dosing on the cardiovascular function of deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt hypertensive rats.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1174001D0400000D6875
Desoxycortone acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0400000
Desoxycortone acetate
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
dioxane: slightly soluble, vegetable oils: slightly soluble, chloroform: freely soluble, acetone: soluble (1 in 30), alcohol: soluble (1 in 50), H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycorticosterone acetate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)