Documenti fondamentali
1163140
USP
Dantrolene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-{{[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene}amino}-2,4-imidazolidinedione
Scegli un formato
200 MG
439,00 €
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
439,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dantrolene
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+
OZOMQRBLCMDCEG-VIZOYTHASA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dantrolene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dantrolene Sodium
  • Dantrolene Sodium Capsules
  • Dantrolene Sodium for Injection
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Prednisone ≥98%
Sigma-Aldrich
P6254
Prednisone
Taurina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurina
Tapsigargina ≥98% (HPLC), solid film
Sigma-Aldrich
T9033
Tapsigargina