Vai a
F6777
Flecainide acetate salt
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
Sinonimo/i:
N-(2-Piperidylmethyl)-2,5-bis-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide acetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
434,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20F6N2O3 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
258-997-5
MDL number:
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Flecainide acetate salt,
Quality Segment
originator
Medicis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
InChI
1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)
InChI key
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Biochem/physiol Actions
Class IC antiarrhythmic agent; sodium channel blocker
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Medicis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F01200001270800Y0001274
Flecainide acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0120000
Flecainide acetate
Flecainide acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1270800
Flecainide acetate
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Medicis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)