Vai a
D9175
Dantrolene sodium salt
Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum inhibitor, solid
Sinonimo/i:
1-[(5-­(p-Nitro­phenyl)­fur­furyl­idene)­amino]­hydan­toin sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
225,00 €
191,25 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9N4NaO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dantrolene sodium salt,
form
solid
Quality Segment
originator
JHP Pharmaceuticals
SMILES string
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
InChI key
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum; muscle relaxant.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by JHP Pharmaceuticals. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2516801163140PHR2291
USP
USP
1163140
Dantrolene
Dantrolene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2291
Dantrolene
description
-
description
A cell-permeable blocker of intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum that acts by binding to the ryanodine receptor.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
JHP Pharmaceuticals
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... RYR1(6261), RYR3(6263)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dantrolene sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)