Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
400 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 730,00 € |
Informazioni su questo articolo
730,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
meloxicam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChI key
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
General description
Application
- Meloxicam Oral Suspension
- Meloxicam Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM). | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family meloxicam | API family - | API family meloxicam | API family meloxicam |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP 1379401, traceable to Ph. Eur. Y0001080 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meloxicam
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?