1123135
USP
Chlorpheniramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyridylamine
Scegli un formato
1.360,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.360,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpheniramine
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
222 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Brompheniramine Maleate
- Chlorpheniramine Maleate
- Dexbrompheniramine Maleate
- Dexchlorpheniramine Maleate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)