C1800000
Chlorphenamine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpheniramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
1 of 4
Questo articolo | 1123000 | PHR1016 | D0720800 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
format neat | format neat | format neat | format neat |
API family chlorpheniramine | API family chlorpheniramine | API family chlorpheniramine | API family dexchlorpheniramine |
mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) | mp 130-135 °C (lit.) | mp - |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)