100277
Adamantane
≥99%
Sinonimo/i:
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
209-212 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H](C2)C3
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+
ORILYTVJVMAKLC-YNFQOJQRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2