Z777278
Antibodix® WCX-NP (1.7 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP2-2103
Confezionamento
1 ea of
Parametri
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
1.7 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Antibodix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)