Documenti fondamentali
Z777277
Antibodix® WCX-NP (1.7 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Il prodotto Z777277 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP2-2001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
1.7 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)