Documenti fondamentali
Z227021
Spherisorb® NH2 Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agenzia
suitable for USP L8
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Grado di funzionalizzazione
1.9% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Compatibilità
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Tecnica di separazione
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)