Documenti fondamentali
GF59941143
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT025140
Scegli un formato
1 EA
759,00 €
759,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
759,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
759,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-411-43
L × diam.
1 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)