Y0002112
Dronedarone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-N-(methylsulfonyl)methanesulfonamide, N-Mesyldronedarone
Prodotti consigliati
Famiglia di API
dronedarone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)