Documenti fondamentali
1228530
USP
Dronedarone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-{2-Butyl-3-[4-(3-dibutylaminopropoxy)benzoyl]benzofuran-5-yl}methanesulfonamide hydrochloride, Multaq, SR-33589B
Scegli un formato
125 MG
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
125 MG
354,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H44N2O5S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
593.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dronedarone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dronedarone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dronedarone Tablets
Azioni biochim/fisiol
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation.
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation. It blocks potassium, sodium, and calcium channels and also exhibits antiadrenergic properties.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)