Y0002094
Flupentixol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Flupentixol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flupentixol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)\C\2=C\CCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C23H25F3N2OS/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2/b18-5-
NJMYODHXAKYRHW-DVZOWYKESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)