PHR9000
2-[1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxy]ethyl]-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-2-methylpropanoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Miconazole N-(2-Methyl)propanoate, Miconazole Nitrate impurity E (PhEur)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
ClC1=CC(Cl)=CC=C1COC(CN2C=[N+](C(C)(C)C([O-])=O)C=C2)C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C22H20Cl4N2O3/c1-22(2,21(29)30)28-8-7-27(13-28)11-20(17-6-5-16(24)10-19(17)26)31-12-14-3-4-15(23)9-18(14)25/h3-10,13,20H,11-12H2,1-2H3
XPEIFDJIVDKSMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)