Documenti fondamentali
SU860197
Supelco
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
Scegli un formato
1 PKG
53,10 €
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
53,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Diam. setto × spessore
9 × 1.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)