Documenti fondamentali
SU861132
Supelco
Universal Vial
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
Scegli un formato
1 PKG
26,20 €
26,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
26,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
26,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)