Documenti
10357
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 500 g
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
23151817
Forma fisica
beads (small)
Confezionamento
pkg of 500 g
Disponibilità
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Amberlite XAD-2, un copolimero idrofobico di resina di stirene-divinilbenzene, richiede un processo di purificazione più lungo e viene utilizzato come sorbente. A seconda dell′aromaticità e delle dimensioni dei gruppi idrofobici, la resina Amberlite XAD-2 è un sorbente di composti organici tramite interazioni fisiche a bassa energia.
Resina macroreticolare non ionica che adsorbe e rilascia specie ioniche tramite interazioni idrofobiche e polari; si utilizza abitualmente in condizioni isocratiche.
Specifiche:
Applicazioni
Amberlite XAD®-2 è stato utilizzato:
  • come adsorbente nell′estrazione di composti organoclorurati con la tecnica di estrazione Soxhalt
  • come adsorbente nell′estrazione di campioni di miele mediante la cromatografia su colonna per l′analisi HPLC
  • nella cromatografia di adsorbimento
Resina adsorbente poliaromatica per composti idrofobici fino a un peso molecolare di 20 000: fenoli, rimozione organica, tensioattivi, composti aromatici, recupero di antibiotici. Può essere utilizzata come supporto per la rimozione di catalizzatori o metalli. Per le versioni EPA USA pulite, vedere Supelpak-2 e Supelpak-2B.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Tim J Causon et al.
Journal of chromatography. A, 1217(21), 3519-3524 (2010-04-21)
Alternative approaches to conventional acetonitrile gradient methods for reversed-phase liquid chromatographic analysis of intact proteins have been investigated using commercial poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic columns (Dionex ProSwift RP-2H and RP-4H). Alternative solvents to acetonitrile (2-propanol and methanol) coupled with elevated temperatures demonstrated
Mario Vincenzo Russo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 404(5), 1517-1527 (2012-07-05)
This paper shows an analytical methodology based on solid-phase extraction by XAD-2 adsorbent and gas chromatography (GC) coupled with nitrogen-phosphorus (NPD) and ion-trap mass spectrometry detectors (ITMS) in negative chemical ionization (NCI) mode analyses for investigating organophosphorus pesticides (OPs) at
Contenuto correlato
La cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC) è una tecnica cromatografica in cui la fase mobile è introdotta a bassa pressione mediante una pompa nella colonna contenente una fase stazionaria.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.