3025-U
Amberlite™ XAD®-2
pkg of 25 kg
Scegli un formato
6.160,00 €
Scegli un formato
About This Item
6.160,00 €
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 25 kg
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Stringa SMILE
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifiche:
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?