P28263
2-Phenylphenol
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7 mmHg ( 140 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
282 °C (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 231 nm; λem 356 nm
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Dibenzofurans via palladium-catalyzed, phenol-directed C-H activation/C-O cyclization or copper-catalyzed aerobic C-H activation, followed by cycloetherification.
- 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-ones via ruthenium-catalyzed carbonylative C-H cyclization.
- o-Phenylenes, a class of conjugated oligomers via an iterative sequence of Suzuki-Miyaura coupling reactions.
- o,o,p-Oligophenylenes via palladium-catalyzed C-H arylation.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.