Documenti fondamentali
SAAR5822320
Sodio cloruro
univAR
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5822320EM)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)