Documenti fondamentali
SAAR5044420
Idrossido di potassio
univAR
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352320
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)