Documenti fondamentali
SAAR4946130
Perchloric acid solution
0.1 N, 0.1 M
Sinonimo/i:
Perchloric acid solution
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
Concentrazione
0.1 M
0.1 N
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)