Documenti fondamentali
SAAR2676020
D-(+)-Glucosio
anhydrous, univAR
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2676020EM)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)