Documenti
1.46139
Millipore
Terreno al tioglicolato
ready-to-use, tube volume 10 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Terreno fluido al tioglicolato, brodo al tioglicolato, FTM
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Durata
6 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
tube of
Capacità
17 mL
Volume provetta
10 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Il terreno fluido al tioglicolato è un terreno complesso universale. Il tioglicolato e la L-cistina riducono il potenziale redox del mezzo di coltura creando un'atmosfera anaerobica, neutralizzano inoltre i composti a base di mercurio e di altri metalli pesanti. La presenza di agar riduce la rapidità di diffusione dell'ossigeno attraverso il terreno, ma può causare una leggera torbidità sui volumi maggiori (flaconi pieni) La resazurina serve ad indicare il potenziale redox del terreno. Un aumento della concentrazione di ossigeno farà virare colore verso il rosa.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato viene utilizzato per l'isolamento e la coltivazione di microrganismi anaerobi e aerobi esigenti. È idoneo per il test di sterilità dei prodotti farmaceutici.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti all'uso forniscono il massimo livello di qualità e sicurezza nei test. Sono stati formulati e testati in modo da soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per test di sterilità sono prodotti in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ad atmosfera controllata. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo qualità (CQ) comprendente misura del pH, test di sterilità e di fertilità. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei terreni e delle soluzioni di lavaggio, migliorando l′accuratezza delle analisi e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e di risultati falsi.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.